Saltar a
71478
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
Sinónimos:
FDAA, Marfey’s reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$119.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9FN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
272.19
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6820069
$119.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
General description
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide (FDAA) is a chiral derivatizing agent (CDA), has high enantioselectivity but low sensitivity as compared to other CDAs. It is generally used to assign the stereochemistry of amino acids in trace amounts.
Application
FDAA was used as derivatizing reagent, in a study performed to understand unusual amino acids using reversed phase high performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (RPHPLC-ESI-MS).
Other Notes
Reactivo derivatizante para ensayos de quirales no usuales α-análogos de aminoácidos
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D79064210042102
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
description
powder
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥98.0%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥98.0%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
grade
derivatization grade (chiral)
grade
-
grade
derivatization grade (chiral)
grade
derivatization grade (chiral)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
quality
LiChropur™
quality
-
quality
LiChropur™
quality
LiChropur™
Still not finding the right product?
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)