Key Documents
69904
Sigma-Aldrich
Montmorillonite
K 30
Sinónimos:
K-Catalyst
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
surface area
~330 m2/g
pH
2.8-3.8
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Application
catalyst for alkylation reactions, rearrangements and isomerizations
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2