68277
Palmitic-d31 acid
analytical standard
Sinónimos:
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C
61-64 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
cambio de masa
M+31
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?