66159
2-Chloro-3-methyl-4-[(7R,7aS)-tetrahydro-7-hydroxy-1,3-dioxo-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-2(3H)-yl]benzonitrile
analytical standard
Sinónimos:
BMS 564929
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C([C@@]1([H])N2CC[C@H]1O)N(C3=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C3)C2=O
InChI
1S/C14H12ClN3O3/c1-7-9(3-2-8(6-16)11(7)15)18-13(20)12-10(19)4-5-17(12)14(18)21/h2-3,10,12,19H,4-5H2,1H3/t10-,12+/m1/s1
InChI key
KEJORAMIZFOODM-PWSUYJOCSA-N
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?