60740
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (puriss), 70-230 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
grado
high-purity grade (puriss)
Nivel de calidad
descripción
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
LPLC: suitable
superficie
500 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.0-7.5 (25 °C, 10% in H2O)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?