59240
Isoprene
analytical standard
Sinónimos:
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.35 (vs air)
presión de vapor
8.82 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
428 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
lim. expl.
10 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
densidad
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-65.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)