55669
4-Acetamidoantipyrine
analytical standard
Sinónimos:
4-Acetylaminophenazone, N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
mp
200-203 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
cadena SMILES
CN1N(C(=O)C(NC(C)=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
Clave InChI
OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)