54253
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤15% water (calculated from elemental analysis)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?