53801
Eucalyptol
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Cineolum, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Productos recomendados
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?