Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
104.10
EC Number:
206-099-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
773861
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.4390-1.4450, n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxybutyric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?