About This Item
Código UNSPSC:
41171608
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
composición
agar-agar, 13.0 g/L
peptone from casein, tryptic, 3.45 g/L
peptone from meat, tryptic, 3.45 g/L
sodium chloride, 5.1 g/L
Nivel de calidad
pH final
6.0±0.2 (25 °C)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
For the detection of antimicrobial inhibitors in meat and organ samples together with Bacillus subtilis (BGA) spore suspension and Micrococcus luteus ATCC 9341 as test organisms.
Nota de preparación
Suspend 25 g/litre Test Agar pH 6.0, autoclave (15 min at 121°C), test the pH and if necessary adjust. Cool to 50-45 °C, mix in 1mL/litre Bacillus subtilis (BGA) spore suspension. After mixing the spore suspension, immediately pour the plates and place in the refrigerator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)