41610
Dimethyl sulfate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
923 °F
impurezas
≤0.4% free acid (as H2SO4)
residuo de ign.
≤0.02%
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
densidad
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?