39082
Lead Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
10 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
técnicas
ICP: suitable
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)