Saltar a
37468
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Sinónimos:
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$75.800
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-833-6
Beilstein/REAXYS Number:
1366061
MDL number:
Assay:
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
Form:
powder
$75.800
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
form
powder
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with diammonium hydrogen citrate for MALDI-MS of PMP-labeled acidic and neutral glycans.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D107808D107409D107603
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
assay
97%
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
156-158 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
143-144.5 °C (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,6′-Dihydroxyacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)