36932
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio
analytical standard
Sinónimos:
Bromuro de cetiltrimetilamonio, Bromuro de cetrimonio, Bromuro de palmitiltrimetilamonio, CTAB
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
cationic
Ensayo
98-102%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
364.45 g/mol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-251 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- CTAB in various water samples by combining a dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) technique with high performance liquid chromatography.
- CTAB in pharmaceutical formulations by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP- HPLC).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
244 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?