36629
Atrazine-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-4-chloro-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, Desethylatrazine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
100
200
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12)
Clave InChI
DFWFIQKMSFGDCQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?