Saltar a
34137
Diacetoxyscirpenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,15-triol-4,15-diacetate solution, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-12,13 epoxy-trichothec-9-ene solution, Anguidin solution, DAS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$446.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O7
Número CAS:
Peso molecular:
366.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-835-2
$446.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C19H26O7/c1-10-5-6-18(8-23-11(2)20)13(7-10)26-16-14(22)15(25-12(3)21)17(18,4)19(16)9-24-19/h7,13-16,22H,5-6,8-9H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m1/s1
InChI key
AUGQEEXBDZWUJY-ZLJUKNTDSA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
purity : ≥95.5% (HPLC)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T4887
description
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
single component solution
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
35.6 °F
Punto de inflamación (°C)
2 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)