Merck
34079
Supelco
Carfentrazone-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate, Ethyl-α,2-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14Cl2F3N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
412.19
Beilstein:
9081231
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
MLKCGVHIFJBRCD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Carfentrazone-ethyl is an aryl triazolinone reduced-risk herbicide used in the cultivation of wheat, soybean and corn.
Aplicación
Carfentrazone-ethyl may be used as a reference standard in the determination of carfentrazone-ethyl in:
  • Water samples using direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
  • Honey samples using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Degradation of [14C] carfentrazone-ethyl under aerobic aquatic conditions.
Elmarakby A S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(11), 5285-5293 (2001)
Levels of 13 multi-class pesticide residues in Polish honeys determined by LC-ESI-MS/MS.
Kujawski W M and Namiesnik J.
Food Control, 22(6), 914-919 (2011)
Multi-residue method for the determination of 16 recently used pesticides from various chemical groups in aqueous samples by using DI-SPME coupled with GC--MS
Tankiewicz M, et al.
Talanta, 107, 1-10 (2013)