Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20F3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
395.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChI key
QIPQASLPWJVQMH-DTORHVGOSA-N
General description
Orbifloxacin is an antibacterial fluoroquinolone derivative,for use in small animals such as dogs and cats.
Application
Orbifloxacin may be used as a reference standard in the estimation of orbifloxacin in pharmaceutical formulations using ultraviolet spectrophotometric technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbifloxacin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?