32463
5-Hydroxyflunixin
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-(2-methyl-3-trifluoromethylanilino)nicotinic acid, 5-Hydroxy-2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
Clave InChI
JSXNJGKWSWRIGA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?