Merck
30673
Supelco
Thiacloprid-(thiazolidin ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Thiacloprid-d4, [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidin-d4-ylidene]cyanamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D4H5ClN4S
Peso molecular:
256.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥95 atom % D
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cadena SMILES
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-/i3D2,4D2
Clave InChI
HOKKPVIRMVDYPB-NPNQNPJSSA-N
Descripción general
Find more information here: Neonicotinoids
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.