Saltar a
27645
Gallic acid monohydrate
≥99% (HPLC), solid
Oferta disponible
Sinónimos:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$168.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$225.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)3C6H2CO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
188.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
205-749-9
Beilstein/REAXYS Number:
2050274
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
$168.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Gallic acid monohydrate, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
impurities
7-12% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
252 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
InChI key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
General description
Gallic acid monohydrate is a phenolic acid. It is a planar molecule with two intramolecular hydrogen bonds and five intermolecular hydrogen bonds.
Application
Gallic acid monohydrate can be used as a reducing agent to synthesize Tin oxide (SnO2) nanoparticles via the precipitation method using stannous chloride as a precursor salt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G7384PHL8919827815
description
≥99% (HPLC)
description
97.5-102.5% (titration)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥99% (calc. to H2O free subst.)
assay
≥99% (HPLC)
assay
97.5-102.5% (titration)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
mp
252 °C (dec.) (lit.)
mp
251 °C (dec.) (lit.)
mp
251 °C (dec.) (lit.)
mp
-
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
≤0.5%
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallic acid monohydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)