27095
Chromoionophore VI
Selectophore™
Sinónimos:
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
About This Item
Productos recomendados
product line
Selectophore™
Quality Level
mp
214-216 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
InChI key
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)