Documentos clave
26154
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
PTFE plunger tip
size
100 μL
feature
1710C, LT, N, RN, or TLL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1162-02
syringe volume
100 μL
compatibility
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL)
General description
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)