251283
Sulfanilic acid sodium salt hydrate
97%
Sinónimos:
4-aminobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
97%
Formulario:
crystals
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis, chemical modification, and surface assembly of carbon nanowires.
Amma A, et al.
Advances in Functional Materials, 13(5), 365-370 (2003)
Xiaomin Zhu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3871-3878 (2004-08-19)
The synthesis of 4-N-[3',4',5'-tris(dodecyloxy)benzamido]benzene-4-sulfonic acid (1) and 4'-[3",4",5"-tris(dodecyloxy)benzoyloxy]azobenzene-4-sulfonic acid (2) is described. Pure acid 1 is stable, while 2 can be stored only in solution. Both acids were obtained from their sodium salts and were quantitatively transformed into the pyridinium