22197
Cellulose
DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinónimos:
Cellulose powder, Cotton linters
Formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤5% loss on drying
cadena SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)