216208
Hydrazine dihydrochloride
≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder, crystals or chunks
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Clave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?