Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $70.900 |
Acerca de este artículo
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
solubility
water: 1 mg/mL, clear
λmax
350 nm (2nd), 506 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChI key
SWGJCIMEBVHMTA-ZRUFZDNISA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 75 % | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description Dye content ~70 % |
| solubility water: 1 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form powder, crystals or chunks |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| composition Dye content, 75% | composition - | composition - | composition Dye content, ~70% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. room temp |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?