Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)C5(O4)OC1(C)[C@H](O)[C@H]5C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1
InChI key
YKAVHPRGGAUFDN-JTQLBUQXSA-N
General description
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anhydroerythromycin A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?