17776
Chlortetracycline
suitable for microbiology
Sinónimos:
Chlorotetracycline
About This Item
Productos recomendados
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
mode of action
protein synthesis | interferes
Storage temp.
2-8°C
suitability
Penicillium spp.
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4C3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31)/t7-,8-,15-,21-,22-/m0/s1
Inchi Key
CYDMQBQPVICBEU-XRNKAMNCSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Components
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?