17773
1-Amino-3-methylbutane hydrochloride
puriss., ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Isopentylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grade
puriss.
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
InChI key
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)