16797
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Sinónimos:
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.495-1.505
densidad
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clave InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?