09773
Fmoc-D-Bpa-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-4-benzoyl-D-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to faint beige
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m1/s1
Clave InChI
SYOBJKCXNRQOGA-MUUNZHRXSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)