08896
2,4,6-Trichlorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 76.5 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
246 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clave InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)