Merck
06667
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
≥95.0%
Sinónimos:
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H22N2O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
206.36
Beilstein:
2074259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.450
densidad
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Silane used for the derivatization of silica with aminoethyl-propylsilyl, AEAPS, groups.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
Ruili Wang et al.
Lab on a chip, 18(22), 3507-3515 (2018-10-24)
Respiratory viruses are major threats causing development of acute respiratory tract infections, which are common causes of illness and death throughout the world. Here, an integrated microsystem based on real-time colorimetry was developed for diagnosing multiple respiratory viruses. The microsystem
Wei Zhou et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
Although tung oil is renewable, with an abundant production and low price in China, and it is used to synthesize different polyols for rigid polyurethane foam (RPUF), it remains a challenge to improve the properties of RPUF by redesigning the