06023
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2CH(COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
1766382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
powder
mp
102-105 °C
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
W Zou et al.
Glycoconjugate journal, 16(9), 507-515 (2000-05-18)
A biantennary GM3-saccharide (sialyllactoside) derivative (4) was constructed using allylmalonic acid as a bivalent linker, both carboxylic acids of which were condensed with 3-aminopropyl lactoside (2) prior to enzymatic sialylation with a fusion enzyme. While ozonolysis of its allyl group