Merck
04487
Bisphenol E
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Ethylidenebisphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, Bisphenol E
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH(C6H4OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI key
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (on-line SPE fast LC-MS/MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
819016025004022536448664
819016010004022536448657
116025-50G04061838704023
04487-100MG04061838632258