Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H33NO4
Número CAS:
Peso molecular:
423.54
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4887890
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H33NO4/c28-25(29)17-7-5-3-1-2-4-6-12-18-27-26(30)31-19-24-22-15-10-8-13-20(22)21-14-9-11-16-23(21)24/h8-11,13-16,24H,1-7,12,17-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI key
IMEVDILDSCXKJW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Alkyl spacer employed in peptide synthesis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
C Galoppini et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(3), 409-414 (1999-02-13)
Four previously reported kinin receptor peptide antagonists, including the B1 receptor-selective peptides desArg10-HOE 140 (H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-OH) and B-9858 (H-Lys-Lys-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-OH), have been modified by replacement of the central tetrapeptide Pro-Hyp-Gly-Xaa with linear alkyl spacers of variable length. The analogue of desArg10-HOE 140
D. Boumrah et al.
Tetrahedron, 53, 6977-6977 (1997)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 246948-5G | 04061825883724 |
| 246948-1G | 04061825883717 |
| 246956-1G | 04061825883748 |
| 104655-25G | 04061838671967 |
| 246956-5G | 04061825883755 |
| 246956-25G | 04061838347947 |
| 246948-10G | 04061825883700 |
| 104655-5G | 04061833320075 |
| 8147740010 | 04022536641522 |
| 8147740001 | 04022536641515 |
| 04068-1G | 04061826100264 |
| 04068-5G | 04061832593043 |