Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
grade
high-purity grade
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
0.071-0.16 mm
pore size
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel de sílice
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 325449-5G | 04061838138910 |
| 03561-250G | 04061832912189 |