02558
Rhodamine B solution
0.2% in isopropanol, for TLC derivatization
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.2% in isopropanol
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
densidad
0.79 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Clave InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?