Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105332
NACRES:
NA.54
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
BM chemiluminescence western blotting substrate (POD) has been used along with horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies, to visualize cells on the membranes.
Features and Benefits
Sensitivity: <10pg antigen in western blots. Shows at least 10-fold higher sensitivity than other nonradioactive or radioactive detection systems on PVDF membranes (using β-galactosidase, anti-β-galactosidase, or anti-mouse IgG-POD, Fab fragments).
Packaging
1 kit containing 3 components
Analysis Note
Each lot is function tested in a dot blot.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
- Luminol Substrate Solution with enhancer
- NaBO3 Starting Solution
- Blocking Reagent
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
does not flash
Punto de inflamación (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?