Documentos clave
XX8000T24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiales
Tygon®
Parámetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longitud
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Aplicación
Peristaltic pump use
Nota de preparación
Sterilization Method
Not autoclavable
Información legal
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.