XX42P0060
Portacasete acrílico estándar Pellicon®
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Nivel de calidad
Parámetros
120 mL min. working volume
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Longitud
28 cm (11 in.)
Anchura
19 cm (7.6 in.)
peso
11 kg (24 lb)
Adaptador
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange
Descripción general
El portacasete acrílico estándar Pellicon® es perfecto para cualquiera que necesite un portacasete de sobremesa lo suficientemente versátil como para soportar filtración de flujo tangencial microporosa o ultrafiltración.
Portacasete acrílico estándar Pellicon® para casetes de ultrafiltración Pellicon® 2
Aplicación
Concentración, desalación o cambio de disoluciones tampón de:
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Disoluciones proteicas
- Disoluciones de polisacáridos
- Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Cultivos y lisados celulares
- Suspensiones coloidales
- Cultivos víricos
Características y beneficios
- Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
- Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
- Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización del proceso
- Predecible, rápido, escalable
- Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
- Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
- Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Beneficios
- Escalado lineal: un solo soporte acrílico Pellicon® tiene hasta 10 veces el potencial de escalado lineal en el área de filtración(Nota: se requiere una mayor capacidad de la bomba para el escalado).
- Altas recuperaciones de producto, debido a los bajos volúmenes de retención.
- Utilización del equipo existente: se incluye todo el equipo requerido para conectarse a su bomba peristáltica existente (bomba no incluida). También tenemos disponible una selección intercambiable de adaptadores y bombas para cambiar las capacidades del sistema.
- Intervalo de producción: dependiendo de sus requisitos, se pueden filtrar lotes de entre 1 y 500 litros, en cuestión de minutos o de pocas horas.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany