XX3001240
Portafiltros analítico, 13 mm, acero inoxidable
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
Sinónimos:
13 mm Filter Holder, Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE seal
stainless steel housing
Quality Level
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
8.9 cm
diam.
3.8 cm
filter diam.
13 mm
filtration area
0.7 cm2
funnel capacity
40 mL
fitting
inlet funnel
male Luer outlet slip
application(s)
filtration
compatibility
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo para alojar muestras de hasta 250 ml
•El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar con una unidad de filtro adicional
•Se puede esterilizar en autoclave o con llama
Aplicaciones:
Análisis de la contaminación bacteriológica o por partículas
Portafiltros analíticos
Portafiltro de 100 ml, XF2004710, 47 mm, acero inoxidable Portafiltro de 250 ml, XF2004725, 47 mm, acero inoxidable
Portafiltro de 50 ml, XX1002540, 25 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto para XX1002540:
XX1002503 Abrazadera de resorte, 25 mm, aluminio
Juntas XX1002535, revestimiento de PTFE
XX1002542 Conjunto base para portafiltros de 25 mm
XX2004718 Tapón nº 8, orificio de 9,5 mm (3/8 in.), silicona
XX5002501, rejilla soporte, 25 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto para XF2004710 y XF2004725:
XF2004755 Embudo de acero inoxidable, 100 ml
XF2004756 Embudo de acero inoxidable, 250 ml XF2004758 Frita de soporte de acero inoxidable
XX1004703 Abrazadera de resorte, 47 mm, aluminio
XX1004708 Tapón perforado nº 8, silicona
Accesorios
SLFG02550 Filtro de jeringa Millex, Fluoropore® PTFE, hidrófobo, no estéril, 25 mm
XX1004705 Matraz de filtración al vacío, 1 l
XX1004744 Matraz de filtración al vacío, 4 l
XX7100004 Tubos, 3/16 pulg. DI x 140 cm, silicona
Principle