XX1614700
Kit Millipore MilliSolve
47 mm, Bottle-to-Bottle Filtration System
Sinónimos:
Millipore Kit
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE tubing
anodized aluminum clamp(s)
borosilicate flask (with ground joint)
borosilicate glass base
borosilicate glass cap
borosilicate glass cover
borosilicate glass funnel(s)
silicone sleeve (for alignment)
stainless steel forceps
Quality Level
manufacturer/tradename
MilliSolve
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
12.5 cm
flask capacity
2 L
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
47 mm, Sistema de filtración botella a botella
El sistema de filtración Millipore MilliSolve ha sido diseñado para la filtración de tampones de cromatografía de líquidos y disolventes al vacío. El sistema utiliza un filtro de membrana de 0,45 µm para eliminar las partículas que pueden acortar la vida útil de la columna. La filtración al vacío con el sistema Millipore MilliSolve también elimina una gran porción de gases disueltos de los tampones, reduciendo el riesgo de que las burbujas de aire interfieran en los cromatógrafos de LC. Con la filtración automática y continua, no hay necesidad de agregar líquido en un embudo a medida que avanza la filtración. La filtración se produce en un sistema cerrado, lo cual es importante cuando se filtran líquidos peligrosos. Si se requiere filtración con embudo abierto, el embudo de 300 ml sustituye la cubierta de vacío.
Este artículo es un kit compuesto de los siguientes productos:
(Número de referencia- Descripción)
XX1614705 - Matraz con tapón esmerilado Millipore, 2 l, fondo cónico
XX1514702 - Base y tapa de vidrio Millipore, 47 mm, portamembranas de frita de vidrio
XX1614701 - Cubierta de vidrio, 47 mm, para utilizar con el kit Millipore MilliSolve
XX1014703 - Pinza con resorte Millipore, 47 mm, Aluminio
XT1200000 - Tubo Millipore para disolvente/tampón, PTFE, 70 cm XX1014704 - Embudo Millipore de vidrio, 300 ml, 47 mm, borosilicato, sello de vidrio esmerilado
ALIGNED05 - Guía de alineación Millipore, 47 mm, 5/ENV.
Características y beneficios:
• La filtración automática y continua de disolventes y tampones elimina la necesidad de verter durante la filtración
• El matraz de recepción de 2L incluye enchufe y tubería para el almacenamiento, eliminando la transferencia de tampón filtrado, reduciendo la mano de obra y disminuyendo el riesgo de contaminación
• El fondo del matraz cónico 2L permite el acceso a todas las aplicaciones de disolvente filtrado o tampón: Preparación de fase móvil, filtración
Principle