VPMH107000
Soporte Viresolve® Pro Magnus
Sinónimos:
Viresolve® Pro Magnus Holder (for 1 to 7 Devices)
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel component(s) (structural)
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Viresolve®
L × An × Al
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
Los soportes Viresolve® Magnus están diseñados para el procesamiento de grandes volúmenes. El soporte Viresolve® Pro Magnus está diseñado para el dispositivo Viresolve® Pro. Ningún contacto con el producto elimina la necesidad de validaciones de limpieza. Este portacartuchos, VPMH107000, es capaz de aceptar de 1 a 7 unidades
Características y beneficios
- Hidráulica manual simple para sujetar unidades
- Orientación vertical para minimizar el tamaño y facilitar el uso (apilamiento, abrazadera, ejecución)
Información legal
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany