Documentos clave
TANK00200
Milli-Q
Sistemas de almacenamiento y distribución
200 L storage tank (no relay) for AFS® systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Sinónimos:
Depósito de almacenamiento de 200 l (sin relé)
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
material
polyethylene reservoir
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × W × D
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
capacity
200 L
volume
200 L
200000 mL
compatibility
for use with AFS®
General description
Este depósito de almacenamiento de 200 l de capacidad proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos para mantener la pureza constante del agua almacenada. En este depósito se almacena agua purificada producida por los sistemas de purificación de agua Milli-Q®.
Application
Una solución óptima para el almacenamiento de agua purificada.
Features and Benefits
  • El depósito de polietileno (PE) permite la liberación mínima de sustancias orgánicas.
  • Un filtro de ventilación del depósito protege el agua de partículas, bacterias y CO2 disuelto.
  • Una función de desbordamiento aséptico mantiene la calidad del agua al evitar la retrocontaminación del desagüe.
  • La base cónica del depósito permite un drenaje completo y facilita el enjuague durante la higienización, mientras que el interior liso limita la formación de biopelícula.
  • La cubierta herméticamente precintada evita la entrada de aire sin filtrar.
  • El ASM (módulo de desinfección automática) opcional evita el crecimiento bacteriano y la acumulación de biopelícula en el interior del depósito durante el almacenamiento.
  • La bomba de distribución se controla directamente mediante la unidad del sistema de agua y el caudal de distribución de hasta 40 l/min
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany