Yes, all MCE filters are autoclavable.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un contenido más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
- QC de depósitos de retención de líquidos
- Supervisión de líquidos
- Control del aire
- Recogida de partículas
- Análisis de partículas
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| diam. 25 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm | diam. 13 mm |
| parameter 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 320 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 75 °C max. temp., 320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate | parameter 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 30 L/min-cm2 air flow rate |
| pore size 3.0 μm pore size, 83 % porosity | pore size 83 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 83 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 83 % porosity, 3.0 μm pore size |
| material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter | material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 3 µm
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Are these filters autoclavable?
1 answer-