Documentos clave
SSPVA40NB9
Millipore
Perfiltro Optiscale® 40 Viresolve®
Prefiltration before parvovirus removal
Sinónimos:
OptiScale-40 Viresolve Prefilter
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
100 mL process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
técnicas
protein purification: suitable
filtración área
5 cm2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Viresolve® Prefilter
Adaptador
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cápsula
Aplicación
Prefiltración antes de la eliminación del parvovirus
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una membrana Viresolve® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según se define en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 60 min en autoclave a 123 °C
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.