Documentos clave
SNAP2BHMB050
Millipore
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders
4.5 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Sinónimos:
Western blot, Western blot holders, blot holders
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
Soportes MultiBlot SNAP id® 2.0 (4,5 x 8,4 cm), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SNAP id®
técnicas
western blot: suitable
compatibilidad
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Para uso en inmunotransferencias.
Información legal
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.